Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers quantitatifs de grade 393, format disque
Les papiers quantitatifs de grade 393, format disque de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux analyses quantitatives et gravimétriques ainsi qu'à la filtration sous pression ou sous vide.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-127-100
Informations supplémentaires : Poids : 0.10300kg
Code produit. 15962880
  • 24.41€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 13-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriqués 100 % en linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de < 98 %
  • Lavés à l'acide pour rendre les papiers exempts de cendre et obtenir une pureté optimale (teneur en cendres de ≤ 0,01 % selon DIN 540370 )
  • Résistants à l’humidité
  • Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
  • Filtration très fine, très dense et très lente
Spécification
Spécification
Disque
100 mm
393
1 μm
100 % linters de coton (<98 % d’alpha-cellulose ; sans cendres)
0,17 mm
100 g/m2
100 / boîte