Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers quantitatifs de grade 393, format disque
Les papiers quantitatifs de grade 393, format disque de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux analyses quantitatives et gravimétriques ainsi qu'à la filtration sous pression ou sous vide.
12.30€ - 35.50€
Spécification
Poids de base | 100 g/m2 |
---|---|
Format | Disque |
Matériau | 100 % linters de coton (<98 % d’alpha-cellulose ; sans cendres) |
Particle Retention | 1 μm |
Vitesse de filtration | 300 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15942880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-025 |
25 mm |
12.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15952880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-047 |
47 mm |
12.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15962880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-100 |
100 mm |
35.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués 100 % en linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de < 98 %
- Lavés à l'acide pour rendre les papiers exempts de cendre et obtenir une pureté optimale (teneur en cendres de ≤ 0,01 % selon DIN 540370 )
- Résistants à l’humidité
- Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
- Filtration très fine, très dense et très lente
Spécification
100 g/m2 | |
100 % linters de coton (<98 % d’alpha-cellulose ; sans cendres) | |
300 s | |
100 / boîte |
Disque | |
1 μm | |
393 | |
0,17 mm |