Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 41
À utiliser pour l’analyse de la pollution de l’air en tant que bande de papier pour imprégnation lors de la détermination des composés gazeux à des débits élevés ou pour l’analyse quantitative de la pollution de l’air. Papiers quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 41 sont couramment utilisés pour préparer des échantillons pour l’analyse des métaux après la digestion à l’acide nitrique.
21.80€ - 200.00€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Linters de coton haute qualité |
Porosité | Grossière |
Vitesse de filtration | ASTM, 12 secondes ; Herzberg, 54 secondes |
Débit | Rapide |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11390464
|
Cytiva
1441-042 |
42,5 mm |
21.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11300474
|
Cytiva
1441-047 |
47 mm |
22.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11380464
|
Cytiva
1441-050 |
50 mm |
22.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10347341
|
Cytiva
1441-055 |
55 mm |
25.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10738762
|
Cytiva
1441-060 |
60 mm |
23.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10516551
|
Cytiva
1441-070 |
70 mm |
23.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11382945
|
Cytiva
1441-090 |
90 mm |
51.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11392945
|
Cytiva
1441-110 |
110 mm |
72.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11302955
|
Cytiva
1441-125 |
125 mm |
80.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11312955
|
Cytiva
1441-150 |
150 mm |
113.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11322955
|
Cytiva
1441-185 |
185 mm |
120.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11332955
|
Cytiva
1441-240 |
240 mm |
172.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360464
|
Cytiva
1441-320 |
32 mm |
200.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
À utiliser pour l’analyse quantitative de la pollution de l’air comme bande de papier à imprégner pour déterminer les composés gazeux à des débits élevés ou pour procéder à l’analyse quantitative de la pollution de l’air.Papier filtre quantitatif Whatman™ :Les cercles de grade 41 sont couramment utilisés pour préparer des échantillons pour l’analyse des métaux après la digestion à l’acide nitrique.
Les grades sans cendres sont des filtres très purs adaptés à une large gamme de procédures de filtration analytique critiques. Les papiers filtres quantitatifs Whatman™ sont conçus pour l’analyse gravimétrique et la préparation d’échantillons pour l’analyse instrumentale.- Teneur en cendres extrêmement faible (0,006 % de cendres maximum)
- Indice de rétention nominale des particules de 20 μm
- Vitesse de filtration rapide (Herzberg 54 s)
- Couramment utilisées pour l’analyse courante de la pollution atmosphérique et l’analyse de la pollution des sols
- Filtres de grande pureté pour l’analyse quantitative
Spécification
Rond | |
Grossière | |
Rapide | |
215 μm |
Linters de coton haute qualité | |
ASTM, 12 secondes ; Herzberg, 54 secondes | |
Lot de 100 |