Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié à surface crêpée de qualité 5 H/N
Utilisés à des fins analytiques et techniques.
127.00€ - 710.00€
Spécification
Format | Plié |
---|---|
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
Vitesse de filtration | 3 μm/s |
À utiliser avec (application) | Utilisés pour la filtration rapide de gros précipités ; en raison de leur structure crêpée, ils offrent une plus grande surface de filtration que le papier filtre lisse |
Qualité | 5 H/N |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10026841
|
Sartorius™
FT-4-423-110 |
110 mm |
186.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10198721
|
Sartorius™
FT-4-423-125 |
125 mm |
127.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10664512
|
Sartorius™
FT-4-423-385 |
385 mm |
357.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10797042
|
Sartorius™
FT-4-423-270 |
270 mm |
205.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10357401
|
Sartorius™
FT-4-423-320 |
320 mm |
212.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10622402
|
Sartorius™
FT-4-423-500 |
500 mm |
710.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10634512
|
Sartorius™
FT-4-423-240 |
240 mm |
205.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Débit rapide en raison de sa structure
- En linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α de >95 %
- Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
- Résistants à l’humidité
Spécification
Plié | |
3 μm/s | |
5 H/N | |
0,28 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
Utilisés pour la filtration rapide de gros précipités ; en raison de leur structure crêpée, ils offrent une plus grande surface de filtration que le papier filtre lisse | |
Lot de 100 | |
Papier filtre qualitatif |