Learn More
Fisherbrand™ Papier de chromatographie grade 508
Convient aux travaux de chromatographie et d’électrophorèse. Le papier de chromatographie Fisherbrand™ de qualité 508 est utilisé pour la séparation et l’identification d’échantillons dont la composition est inconnue dans les laboratoires de recherche.
209.00€ - 430.00€
Spécification
Débit | 115 mm/30 min. |
---|---|
Épaisseur du film | 0,35 mm |
Format | Feuille |
À utiliser avec (application) | Convient aux travaux de chromatographie et d’électrophorèse |
Qualité | 508 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11567393
|
Fisherbrand™
|
570 mm | 460 mm | Feuille |
430.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11724166
|
Fisherbrand™
|
200 mm | 200 mm | Feuille |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Applications :- Utilisé pour la séparation et l’identification d’additifs dans les aliments
- Aide à la détermination de la teneur en acide malique dans les vins causés par la fermentation
Spécification
115 mm/30 min. | |
Feuille | |
508 |
0,35 mm | |
Convient aux travaux de chromatographie et d’électrophorèse | |
Papier |