Learn More
Cytiva Papiers filtres quantitatifs de qualité 540, sans cendres et durcis
Convient parfaitement à l’analyse quantitative ou gravimétrique d’échantillons fortement acides ou alcalins et à la collecte d’hydroxydes. Les papiers filtres quantitatifs de qualité 540 Whatman™, sans cendres et durcis, sont un papier filtre de laboratoire en cellulose traité à l’acide de haute pureté avec une résistance mécanique élevée.
Marque:  Cytiva 1540-320
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.84000kg
Code produit. 11300514
  • 498.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 02-09-2024
Description
Le papier filtre de laboratoire durci et sans cendres Whatman de qualité 540 est fréquemment utilisé comme filtre gravimétrique. La surface traitée à l’acide empêche la déchirure pendant la filtration et permet à l’utilisateur de racler les précipités du papier.
  • Traité à l’acide pour une haute résistance à l’humidité
  • Teneur en cendres extrêmement faible (0,006 % de cendres maximum)
  • Contenu en cellulose α : ≥ 98% min.
  • Rétention nominale des particules de 8 μm
  • Débit moyen (vitesse de filtration Herzberg 200 s)
  • Grande résistance chimique aux suspensions acides et alcalines fortes
Spécification
Spécification
13 s/100 ml/posup2/sup
Rond
8 μm
Fréquemment utilisé dans l’analyse gravimétrique des métaux dans des solutions acides/alcalines et dans la collecte d’hydroxydes après précipitation par des alcalis forts.
Lot de 100
Durci sans cendres
Papier filtre de laboratoire général sans cendres de qualité 540, cercles de 320 mm (100 pièces)
Linters de coton haute qualité
97 ml/min
Grade 540
160 μm
320 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers