Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre de calibre 601 à usage général
Papier filtre utilisé dans les travaux d’analyse en laboratoire, vitesse de filtration moyenne.
Marke: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Weitere Details : Poids : 0.06300kg
Beschreibung
- 73 g/m² poids
- Épaisseur : 0,16mm
- Taille des pores de 5 à 13 μm
- Vitesse de filtration de 88 secondes
- Résistance à l’éclatement de 1,95 kg/cm²
- Disponible en plusieurs tailles
Spezifikation
Disque uni | |
88 secondes | |
100 / boîte | |
90 mm |
5 à 13 μm | |
Travaux généraux, hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, produits cosmétiques, denrées alimentaires et boissons | |
0,16 mm |