Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à disques filtrants à surface crêpée de qualité 603/N
Utilisés à des fins analytiques et techniques.
9.10€ - 51.10€
Spécification
Format | Disque |
---|---|
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
Vitesse de filtration | 8 μm/s |
À utiliser avec (application) | Utilisés pour la filtration rapide de gros précipités ; en raison de leur structure crêpée, ils offrent une plus grande surface de filtration que le papier filtre lisse |
Qualité | 603/N |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10432002
|
Sartorius™
FT-3-335-200 |
200 mm |
25.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10737432
|
Sartorius™
FT-3-335-270 |
270 mm |
51.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10317261
|
Sartorius™
FT-3-335-090 |
90 mm |
9.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10134371
|
Sartorius™
FT-3-335-125 |
125 mm |
12.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10082411
|
Sartorius™
FT-3-335-190 |
190 mm |
25.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10536081
|
Sartorius™
FT-3-335-185 |
185 mm |
25.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10746662
|
Sartorius™
FT-3-335-110 |
110 mm |
11.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10401812
|
Sartorius™
FT-3-335-150 |
150 mm |
17.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Débit rapide en raison de sa structure
- En linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α de >95 %
- Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
- Résistants à l’humidité
Spécification
Disque | |
8 μm/s | |
603/N | |
0,25 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
Utilisés pour la filtration rapide de gros précipités ; en raison de leur structure crêpée, ils offrent une plus grande surface de filtration que le papier filtre lisse | |
Lot de 100 | |
Papier filtre qualitatif |