Learn More
Fisherbrand™ Papier de protection de surface de grade 606
Utilisé comme papier absorbant pour la protection de la paillasse. Le papier de protection de surface calibre 606 Fisherbrand™ est un papier ultra-absorbant blanc avec un revêtement unilatéral en PE.
102.00€ - 366.00€
Spécification
Type de produit | Papier de protection de surface |
---|---|
Matériau | Papier |
Absorbance | Oui |
Matière absorbante | En PE |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11730005
|
Fisherbrand™
|
50 m | 0,6m |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708513
|
Fisherbrand™
|
50 m | 0,49m |
260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11704656
|
Fisherbrand™
|
570 mm | 460 mm |
102.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11738742
|
Fisherbrand™
|
600 mm | 500 mm |
135.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11749865
|
Fisherbrand™
|
50 m | 0,92m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Applications :- Capacité d’absorption : 200 g/m2
- Protège les paillasses de laboratoire contre les liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs et les impacts de verre
- Facilite la récupération des matériaux de grande valeur tels que les métaux précieux
- Protection et aménagement des cages d’animaux
Spécification
Papier de protection de surface | |
Oui | |
Blanc |
Papier | |
En PE | |
Protection des paillasses de laboratoire contre les liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs et les impacts |