Learn More
Cytiva Filtre en microfibre de verre de grade GF10
Fabriqué en verre borosilicaté et renforcé avec un liant organique pour une grande stabilité mécanique.
38.55€ - 164.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Qualité | GF10 |
Type | Filtre |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15938062
|
Cytiva
10370429 |
40 mm |
38.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15979160
|
Cytiva
10370395 |
70 mm |
164.00€
1 pack |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résiste à une température maximale de 180°C
- Renforcé avec un liant organique de haute qualité pour une grande stabilité mécanique
- Vitesse de filtration moyenne
- Peut être utilisé comme filtre à rouleau dans des applications automatisées
Spécification
Verre borosilicaté | |
GF10 | |
Filtre |