Learn More
Cytiva Filtre en microfibre de verre de grade GF10
Fabriqué en verre borosilicaté et renforcé avec un liant organique pour une grande stabilité mécanique.
Marque: Cytiva 10370395
Informations supplémentaires : Poids : 0.30480kg
Description
- Résiste à une température maximale de 180°C
- Renforcé avec un liant organique de haute qualité pour une grande stabilité mécanique
- Vitesse de filtration moyenne
- Peut être utilisé comme filtre à rouleau dans des applications automatisées
Spécification
70 mm x 40 m | |
GF10 | |
70 mm |
Verre borosilicaté | |
Filtre |