Learn More
KARTELL Graduated Burette
This Graduated Burette is highly precise and ideal for routine work.
113.00€ - 120.00€
Spécification
Matériau | Acrylic |
---|---|
Graduations | 0.1 mL |
Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
Type | Graduated Buret |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10632322
|
KARTELL
0199700 |
10 mL |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10748294
|
KARTELL
0199900 |
50 mL |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- High precison plastic burettes (according to DIN 12.700 standards - Class B), particularly useful for routine work to eliminate the danger of glass breakages.
- The combination of different plastic materials (PMMA, PTFE, FEP) provides good resistance to chemicals.
- The stopcock assembly is moulded in one piece, with FEP key; requiring no lubricant and providing a leak-proof seal.
Spécification
Acrylic | |
0.1 mL | |
PTFE | |
Graduated Buret |