Learn More
GRAMD1B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène GRAMD1B
Concentration 0.4 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16803425
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
24905-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-05-2024
pour voir le stock disponible 
16893415
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
24905-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-05-2024
Description
GRAMD1B, also named as KIAA1201, contains a transmembrane region and two domains of known function: the GRAM domain and a VASt domain. It is predicted to localize in the nucleus, supported by several nuclear transport signals and nuclear associated motifs. This highly conserved gene is found in a variety of vertebrates and invertebrates, however is not found in bacteria or fungi. There are some isoforms with MW 50 kDa and 81-87 kDa. With phosphor modification, it is about 90-110 kDa in WB detection.
Spécification
Spécification
GRAMD1B
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q3KR37, Q80TI0
235283, 57476
GRAMD1B Fusion Protein Ag20670
Primary
-20°C
GRAMD1B
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GRAM domain containing 1B, GRAMD1B, KIAA1201
GRAMD1B
IgG
Antigen Affinity Chromatography