missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grancalcin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Grancalcin |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16835124
|
Proteintech
15787-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16825124
|
Proteintech
15787-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene product, grancalcin, is a calcium-binding protein abundant in neutrophils and macrophages. It belongs to the penta-EF-hand subfamily of proteins which includes sorcin, calpain, and ALG-2. Grancalcin localization is dependent upon calcium and magnesium. In the absence of divalent cation, grancalcin localizes to the cytosolic fraction; with magnesium alone, it partitions with the granule fraction; and in the presence of magnesium and calcium, it associates with both the granule and membrane fractions, suggesting a role for grancalcin in granule-membrane fusion and degranulation.Spécification
Grancalcin | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P28676, Q8VC88 | |
227960, 25801, 295647 | |
Grancalcin Fusion Protein Ag8486 | |
Primary | |
-20°C | |
GCA |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GCA, GCL, Grancalcin | |
Gca | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |