Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules graphite/Vespel
Les ferrules 15 % graphite / 85 % Vespel assurent des connexions système sans fuite, ce qui permet d’améliorer la chromatographie pour les systèmes non-MS
94.30€ - 106.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 3,7 mm |
---|---|
Largeur (métrique) | 3,2 mm |
Type | Ferrule à 2 trous |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15298883
|
Trajan Scientific and Medical™
072660 |
0,3 mm | 3,7 mm | 3,2 mm | Ferrule à 2 trous |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15218893
|
Trajan Scientific and Medical™
072662 |
0,4 mm | 3,7 mm | 3,2 mm | Ferrule à 2 trous |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Les ferrules 15 % graphite / 85 % Vespel assurent des connexions système sans fuite, ce qui permet d’améliorer la chromatographie pour les systèmes non-MS
- Composite de graphite et de Vespel
- Matériau mécanique robuste, dur, longue durée de vie
- Forme une forte préhension avec la colonne capillaire
Spécification
3,7 mm | |
3,2 mm | |
Ferrule à 2 trous | |
10/boîte |