Learn More
Fisherbrand™ Incubateur microbiologique à convection naturelle
Incubateur de base idéal pour les applications d’incubation et de stockage chauffé
1160.00€ - 2265.00€
Spécification
Type de convection Gravité
Affichage Numérique
Matériel Stainless steel
Nb d’étagères Deux
Type de bouchon R.-U. et U.E.
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) extérieures Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) extérieures Prix Quantité et disponibilité  
15835911 Fisherbrand™
194L 738 mm x 640 mm x 920 mm 2265.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 3
Ajouter au panier
15815911 Fisherbrand™
105L 565 mm x 640 mm x 820 mm 1630.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 2
Ajouter au panier
15895901 Fisherbrand™
117L 565 mm x 530 mm x 720 mm 1160.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Contrôleur numérique
  • Convection naturelle
  • Porte intérieure en verre pour une visualisation aisée des échantillons
  • Protection contre la surchauffe
  • Intérieur en acier inoxydable
  • Port d’accès de série
  • Empilable
  • Étagères faciles à retirer et coins arrondis pour un nettoyage facilité
  • Deux étagères en acier inoxydable perforées livrées de série
  • Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre
  • Marquage CE
Incubation, stockage, microbiologie
Spécification
Spécification
Gravité
Stainless steel
R.-U. et U.E.
Température ambiante +7 à 75°C
Numérique
Deux
230 V, 50/60 Hz
Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre