Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
Marque:  Deutsch Neumann™ 1010164
Informations supplémentaires : Poids : 0.23400kg
Code produit. 10140511
  • 7.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-05-2024
Description
  • Conforme à la norme DIN 12 871
  • Duromètre 40 Shore A
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
Gris
55mm
75,5mm
Caoutchouc naturel
Bouchon
64,5mm