Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
Marque:  Deutsch Neumann™ 1010136
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.05400kg
Code produit. 10190031
  • 8.60€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Conformes à la norme DIN 12 871
  • Duromètre 40 Shore A
  • Disponible dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
Gris
40mm
44 mm
Caoutchouc naturel
Bouchon
36 mm
1/boîte