Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
Marque:  Deutsch Neumann™ 1010112
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00090kg
Code produit. 10201641
  • 0.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
  • Conformes à la norme DIN 12 871
  • Duromètre 40 Shore A
  • Disponible dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
Gris
20 mm
16,5 mm
Caoutchouc naturel
Bouchon
12,8 mm
1/boîte