Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
Marque: Deutsch Neumann™ 1010141
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.06930kg
Description
- Conformes à la norme DIN 12 871
- Duromètre 40 Shore A
- Disponible dans une large gamme de tailles
Spécification
Gris | |
40mm | |
49 mm | |
Caoutchouc naturel |
Bouchon | |
41 mm | |
1/boîte |