Learn More
Greiner Bio-One Tubes plasma avec héparine de lithium et gel
Pour les déterminations en chimie clinique et en immunochimie
Marque: Greiner Bio-One 455083
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.19000kg
Description
- La paroi interne du tube est recouverte d’héparine de lithium, un anticoagulant qui lie les antithrombines pour bloquer la cascade de coagulation produisant un échantillon de plasma
- Contiennent un gel barrière dans le tube qui se déplace vers le haut pour former une barrière stable séparant le plasma des cellules pendant la centrifugation ; le plasma peut être aspiré directement du tube, ce qui élimine le besoin de transfert
- Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
- Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
- Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
- Les bouchons de sécurité sans vis peuvent être retirés d’une légère traction
Spécification
Héparinate de lithium | |
8 mL | |
16 x 100 mm |
Bouchon de sécurité à tirer | |
Vert avec anneau jaune | |
16 x 100 mm |