Learn More
Greiner Bio-One Tubes activateurs de coagulation du sérum
Pour la chimie clinique de routine, l’immunohématologie, la sérologie ou les tests immunologiques
20.70€ - 355.00€
Spécification
Additif | Particules de silice microscopiques |
---|---|
Matériau | Plastique |
Type de bouchon | Bouchon à tirer sans rainures |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13028682
|
Greiner Bio-One
454236 |
Rouge avec anneau blanc | 2 mL | 75 mm |
355.00€
1200 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15412540
|
Greiner Bio-One
454204 |
Rouge avec anneau noir | 4 mL | 75 mm |
23.37€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15432560
|
Greiner Bio-One
456089 |
Bouchon rouge avec anneau noir | 6 ml | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Pour la chimie clinique de routine, l’immunohématologie, la sérologie ou les tests immunologiques
- Revêtus de particules de silice micronisées qui activent la coagulation lors de l’inversion en douceur des tubes
- Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
- Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
- Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
- Les tubes pédiatriques sont livrés avec des anneaux blancs pour permettre une identification rapide
- Les bouchons à vis de sécurité peuvent être ôtés et remis plusieurs fois
- Les bouchons sans vis peuvent être ôtés et remis aussi souvent que nécessaire
Spécification
Particules de silice microscopiques | |
Plastique | |
Bouchon à tirer sans rainures |