Learn More
Kartell™ Flacon gris à col étroit
Catalog Number p-8504027
Click to view available options
Capacité:
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Utilisez un flacon gris opaque pour le stockage et l’échantillonnage lorsque vous travaillez avec des matériaux photosensibles. Le flacon gris à col étroit Kartell™ est doté d’épaulements inclinés pour réduire la tendance des dépôts de résidus.
  • Complètement opaques
  • Excellents pour tous les matériaux photosensibles
  • L’épaulement incliné réduit la tendance au dépôt de résidus
  • Pas de fuite
  • Inclut une fiche d’insert pour une sécurité maximale
  • Bouchon à prise facile
Capacité 125 ml
Hauteur (métrique) 107 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Gris
Diamètre (métrique) externe du col 18,5mm
À utiliser avec (application) Matériau photosensible liquide ou solide
Matériau Polyéthylène
Couleur de bouchon Gris
Graduations 20 ml
Closure Included Oui
Graduated Oui