Learn More
Honeywell™ Gants en latex GRIP
Catalog Number 12625203
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Gants en latex Honeywell™ GRIP conçus pour la manipulation de pièces lourdes et légèrement aiguisées dans un environnement humide ou non gras.
  • Gant revêtu en latex naturel sur base de jersey en coton
  • Finition froissée
  • Poignet tricoté
  • Le coton absorbe la transpiration, offrant ainsi un plus grand confort
  • Le dos aéré améliore la respirabilité du gant
  • Le revêtement en latex froissé du gant offre une résistance à l’abrasion et à la perforation ainsi qu’une excellente préhension
  • Le latex naturel offre une excellente flexibilité, synonyme de dextérité et de confort
  • Il offre également une bonne résistance à l’abrasion et aux déchirures
  • Sa finition en crêpe aide l’utilisateur à saisir des pièces glissantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certifications/Conformité Norme de base EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2016
Coating Material Latex
Finition externe Froissée
Matériau Coton
Dimensions 10
Longueur (métrique) 26 cm