missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GRN1/G Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
Antigène | GRN1/G |
---|---|
Concentration | 260 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16844385
|
Proteintech
25823-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16834385
|
Proteintech
25823-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The GRN1/G antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human GRN1/G. This antibody recognizes human antigen. The GRN1/G antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
GRN1/G | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
260 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
2896 | |
Primary |