Learn More
Growth Hormone Mouse, Clone: GH/1450, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | Growth Hormone |
---|---|
Clone | GH/1450 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970088
|
EnquireBio
2688-MSM3-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960088
|
EnquireBio
2688-MSM3-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Growth Hormone | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
2688 | |
A recombinant human Growth Hormone (GH) fragment (aa58-187) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
20kDa |
GH/1450 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_072053 | |
GH1 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
Pituitary cells or Pituitary |