Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur VIII bêta GSK-3
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Quantité | 10 mg |
Description | Jaune |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Inhibiteur perméable aux cellules, puissant et sélectif du GSK-3bêta |
CAS | 487021-52-3 |
Formule moléculaire | C12H12N4O4S |
Poids de la formule | 308,31g/mol |
Synonyme | AR-A014418 |
Sensibilité | Sensible à la lumière |
Type de produit | Réactif de transduction de signal |