Learn More
GTDC1 Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 1C4C10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GTDC1 |
---|---|
Clone | 1C4C10 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16828585
|
Proteintech
66578-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16818585
|
Proteintech
66578-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GTDC1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GTDC1, mat Xa | |
GTDC1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1C4C10 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Porcine | |
Q4AE62 | |
100152895, 79712 | |
GTDC1 Fusion Protein Ag9934 | |
Primary | |
-20°C | |
GTDC1 |