Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes capillaires GuardGOLD™
Protégez votre colonne analytique contre les dommages et la contamination par des matériaux non volatiles.
Marque:  Thermo Scientific™ 26050-0532
83.69 EUR valable jusqu'au 2024-03-31
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10221245
  • 88.09€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2024
Description
Protégez votre colonne analytique des dommages et de la contamination par les matériaux non volatils à l’aide des colonnes capillaires ThermoScientific™ GuardGOLD™ Permettent des performances analytiques supérieures Protègent contre la contamination de la colonne par des matériaux non volatiles, prolongeant ainsi la durée de vie de la colonne Concentrent les analytes cibles au niveau de la tête de la colonne analytique, permettant une meilleure forme de pic chromatographique Hautement désactivées afin d’offrir une inertie supérieure, essentielle pour l’analyse des composés actifs Température de fonctionnement maximale élevée de 360°C
Idéales pour une LC à haut débit et haute résolution
L’échantillonneur automatique de plaques à puits à séparation rapide UltiMate 3000 est vivement recommandé pour les applications à haute pression et haute résolution. Les cycles d’injection courts en font un instrument idéal pour les applications à haut débit. Il est disponible en versions non thermostaté (WPS-3000RS) et thermostaté (WPS-3000TRS).
Performances et caractéristiques
  • Précision du volume d’injection généralement < 0,15 % RSD pour les injections de 5 µl
  • Mécanisme d’entraînement de haute précision pour offrir une excellente linéarité d’injection de r2 > 0,9999 (5 à 90 µl)
  • Large plage de volumes d’injection, de 0,2 à 500 µl, à l’aide de trois combinaisons de seringue et boucle, pour une souplesse d’injection maximale
  • Volume de délai de gradient faible de 140 µl (par défaut) ou 50 µl (avec boucle d’échantillonnage de 25 µl)
  • Précision volumétrique supérieure à ±0,5 % pour des injections de 20 µl permettant un transfert de méthode simple entre la HPLC et l’UHPLC
  • Thermostatisation des échantillons pour protéger les analytes thermosensibles (WPS-3000TRS)
Spécification
Spécification
5 m
0,32 mm
GC
0,32 mm
Longueur de 5 m ; dia. int. nominal de 0,32 mm
GuardGOLD