Learn More
OHAUS™ Guardian 7000 Agitateur chauffant
Agitateurs à plaque chauffante durables avec des fonctions de sécurité supérieures et des performances intelligentes
Marque:  OHAUS™ 30500613
Informations supplémentaires : Poids : 5.21600kg
Code produit. 16690482
  • 1460.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
  • Protégez votre laboratoire avec les technologies brevetées SmartPresence™ etSmartLink™. Ces caractéristiques exclusives arrêtent automatiquement le chauffage si personne n’est détecté au terme d’une période de « temporisation » définie par l’utilisateur.
  • Système de détection précoce de pointe qui utilise deux contrôles de sécurité indépendants pour surveiller en continu l’électronique et arrêter le bloc chauffant avant qu’une surchauffe ne se produise
  • L’agitation précise de 60 à 1 600 tr/min est assurée par un moteur à la conception puissante, un aimant robuste et un taux de rampe contrôlé par logiciel, ce qui garantit un couplage magnétique sûr pour les applications visqueuses
Spécification
Spécification
Céramique
5,443 kg
e-G71HS10C
123 mm
4,8 in
286 mm
11,25 in
5,2 Kg
230 V
230 V, 7 A, 50/60 Hz
16,30 in
+ 5°C – 500°C
50/60 Hz
415 mm
11,5 lb
UE