Learn More
SP Bel-Art™ H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers
H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers; -200/1370°C (-328/2498°F)
285.00€ - 555.00€
Spécification
Points d’étalonnage | 0°C, 100°C |
---|---|
Diamètre (impériale) de la sonde | 1,25 po |
Hauteur (impériale) | 7,25 po |
Hauteur (métrique) | 18,5 cm |
Plage de températures (impériale) | -328°F à +2498°F |
Code produit | Marque | Comprend | Résolution | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Résolution | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17237996
|
SP Bel-Art™
B60901-0800 |
2 entrées / affichages de sonde, connexion RS232 | Type K : 0,1°C entre -200/800°C, sinon 1°C type J : 0,1°C entre -200/600°C, sinon 1°C |
285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17247996
|
SP Bel-Art™
B60901-1000 |
4 entrées / affichages de sonde, connexion RS232 | 0,1°C entre -200/200°C, sinon 1°C |
347.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17257996
|
SP Bel-Art™
B60901-1100 |
4 entrées / affichages de sonde, enregistreur de données 16 000 points par canal, connexion USB pour l’exportation de données, support pliable, arrêt automatique, rappel instantané, CD de logiciels | 0,1°C entre -200/600°C, sinon 1°C |
462.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17267996
|
SP Bel-Art™
B60911-0200 |
4 entrées / affichages de sonde, enregistreur de données 32 000 points par canal, connexion Bluetooth ou USB pour l’exportation de données, support pliable, arrêt automatique, rappel instantané, CD de logiciels | Type J, K, E, T, N : 0,1°C entre -200/600°C, sinon 1°C type R, S : 0,2°C entre -200/600°C, sinon 1°C |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Used for temperature measurement in life science research, kilns, gas turbine exhaust, diesel engines, and other industrial processes, H-B Calibrated Thermocouple Thermometers provide measurement throughout a broad temperature range and the ability to utilize multiple probes at one time.
- Wide temperature range allows accurate monitoring at extreme temperatures
- Max/min/average temperature recording capability
- Data hold
- Includes two K-type beaded wire probes (-20/250°C capability); one is calibrated and serialized
- Software CD (where included) for real time data collection and logging via USB
- Bluetooth™ app available for use with B60911-0200
- Probes for wider temperature ranges available (B60901-1200 & B60901-1300) or use alternatively purchased probes; see chart for probe types accepted by each unit
- Tested and calibrated in H-B’s exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2017, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST
- Individually serialized, CE-marked Note: calibration applies to included probe and tested port only
Spécification
0°C, 100°C | |
7,25 po | |
-328°F à +2498°F |
1,25 po | |
18,5 cm | |
-200°C à +1370°C |