Learn More
Eppendorf™ Rack mi-hauteur pour congélateurs coffres
Stockez vos boîtes de stockage de congélateur dans des racks de congélateur organisés. Ces racks métalliques optimisent l’espace disponible dans le congélateur et facilitent la recherche des éléments que vous désirez.
Marque: Eppendorf™ K0641-306A
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Description
- Rack mi-hauteur pour congélateurs coffres
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Rack de congélateur demi-hauteur | |
Boîtes de 2 po (7) | |
Congélateur-coffre |