Learn More
Gibco™ Mélange de nutriments de Ham F-10, HEPES
Mélange de nutriments de Ham F-10, HEPES
Marque:  Gibco™ 22390025
21.45 EUR valable jusqu'au 2023-03-27
Utilisez le code promo "20585" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.60200kg
Code produit. 10083132
  • 32.01€ / 500mL
En stock
Description
Le mélange de nutriments F-10 de Ham (F-10) a été conçu pour la croissance sans sérum de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO). Depuis, le F-10 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifères, notamment de COS-7, d’astrocytes primaires de rat et de cellules épithéliales de prostate de rat.
Par rapport à d’autres milieux de base, le F-10 contient une plus grande diversité de composants, notamment du zinc, de l’hypoxanthine et de la thymidine. La croissance sans sérum de cellules CHO dans du F-10 a conduit à diverses formulations améliorées, comme le mélange de nutriments F-12 de Ham (F-12).
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le F-10 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa (cGMP) situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au F-10 Gibco™ fabriqué dans nos facilités à Grand Island (12390-035). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le F-10 Gibco™ est dépourvu de protéines ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le F-10 nécessite souvent une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le F-10 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (1,2 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Spécification
Normes ISO 13485, FDA
Mélange de nutriments F-10 de Ham, 500 ml, concentration 1X, liquide, pH de 7,0 à 7,4, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 270 à 320 mOsm/kg, avec pyruvate de sodium, L-glutamine , rouge de phénol, HEPES, stockage de 2 à 8°C, pour la culture de cellules de mammifères.
1 X
Mélange nutritif F-10 de Ham
Sodium Pyruvate
7,0 à 7,4
2 à 8°C
CHO
Liquide
12 mois
Culture de cellules de mammifères
500 mL