Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Seringues Luer Lock, à terminaison TLL
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum.
Marque:  Hamilton™ 81427
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.08280kg
Code produit. 10531213
  • 158.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum.
  • Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé à utiliser avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels
  • Le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles
  • La version avec fentes est utilisée lors de l’adhérence à certains instruments, mais n’affecte pas la connexion aux aiguilles
  • Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur des seringues de 25 ml et plus ; l’autoclavage répété raccourcira la durée de vie de la seringue
  • Les types de points d’aiguille 4 et AS sont disponibles sur demande)
Spécification
Spécification
PTFE (pointe), Pointe en PTFE (piston)
0,4 in
10,3 mm
Seringue Gastight
1002
Chaque
Luer Lock avec fentes
0,28 in
7,29 mm
Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides
200°psi
Aiguille non comprise
2,5 ml