Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison AD
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
Marque:  Hamilton™ 201150
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.90720kg
Code produit. 10268470
  • 110.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
  • AccuDil™ (AD) : cet embout est conçu pour les diluteurs / distributeurs MICROLAB 1000
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
700°psi
50°C
1750
Chaque
AccuDil™
Seringue Gastight
122°F
68°F
Aiguille non comprise
500 μl
Diluteurs / distributeurs Microlab 1000