Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison AD
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
Marque: Hamilton™ 201100
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
- AccuDil™ (AD) : cet embout est conçu pour les diluteurs / distributeurs MICROLAB 1000
Spécification
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
500°psi | |
50°C | |
1725 | |
Chaque | |
AccuDil™ |
Seringue Gastight | |
122°F | |
68°F | |
Aiguille non comprise | |
250 μl | |
Diluteurs / distributeurs Microlab 1000 |