Learn More
Hamilton™ Seringues Gastighttrade; 1700 Series : Terminaison LT
Version étanche aux gaz des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 mu;l
Marque: Hamilton™ 80901
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
pLa gamme de seringues offre une variété de terminaisons et d’options d’aiguille différentes./ppEmbout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur un moyeu en verre moulu conique en forme de raccord Luer mâle. La terminaison LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais il a été spécialement conçu pour être utilisé avec les aiguilles Hamilton Kel-F. Cette terminaison augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.br/bTypes de pointes d’aiguille (les types de pointes 4 et AS sont disponibles sur demande)/bulliType de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 34-10/liliType de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 34-10/liliType de pointe 4 : pointe d’aiguille biseautée 12deg; standard recommandée pour les applications médicales. Calibres disponibles : 34-10. Angles d’aiguille spéciaux tels que 0deg; à 60deg; disponibles sur demande./liliType de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10/liliType de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26-10/li/ul/pSpécification
Autoclavables | |
0,041 in | |
1,03 mm | |
Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension | |
1000 psig | |
115deg;C | |
1705 | |
10deg;C | |
50 μl |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
0,305 in | |
7,75 mm | |
Gastight | |
239deg;F | |
50deg;F | |
Aiguille non comprise | |
Chaque | |
Embout Luer |