Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1700 Series : Terminaison N
Version étanche aux gaz des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
Marque:  Hamilton™ 80239
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.02800kg
Code produit. 11517804
  • 116.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2024
Description
Version Gastight des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
La gamme de seringues offre une variété de terminaisons et d’options d’aiguille différentes.
Embouts de seringues série 1700
  • Aiguille fixe (N) : pour les seringues à faible volume, les aiguilles sont soudées dans le cylindre de verre de la seringue en un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
  • Types de pointe d’aiguille (les types de pointes 4 et AS sont disponibles sur demande)
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 34-10
    • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 34-10
    • Type de pointe 4 : pointe d’aiguille biseautée 12° standard recommandée pour les applications médicales. Calibres disponibles : 34-10. Angles d’aiguille spéciaux tels que 0° à 60° disponibles sur demande.
    • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
    • Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26-10
Spécification
Spécification
Non autoclavable
22s G
0,0059 in
0,0283 in
0,72 mm
0,72 mm
Certificat d’étalonnage traçable au NIST
2 po
Seringue Gastight
122°F
50°F
5
Chaque
5
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
0,02 in
0,15 mm
0,3 in
7,75 mm
Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension
2 po
51 mm
1000°psi
50°C
1702
10°C
25 μl
Soudé