Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1800
La version de piston renforcée des seringues série 1700 est idéale pour la distribution de volumes de 1 μl à 500 μl.
145.00€ - 167.00€
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
À utiliser avec (application) Distribution de volumes de 1 μl à 500 μl
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 po
Type de produit Étanche aux gaz, aiguille fixe
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Modèle Volume (métrique) Calibre d’aiguille Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Volume (métrique) Calibre d’aiguille Prix Quantité et disponibilité  
10603551
Afficher les documents Détails de la promotion
Hamilton™
84875
1801 10 μl 26s G
167.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
10373661
Afficher les documents Détails de la promotion
Hamilton™
84881
1805 50 μl 22s G
148.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-04-2024
pour voir le stock disponible 
10211921
Afficher les documents Détails de la promotion
Hamilton™
84878
1802 25 μl 22s G
145.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-04-2024
pour voir le stock disponible 
10038420
Afficher les documents Détails de la promotion
Hamilton™
84884
1810 100 μl 22s G
155.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-04-2024
pour voir le stock disponible 
10529082
Afficher les documents Détails de la promotion
Hamilton™
84887
1825 250 μl 22s G
164.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-04-2024
Description
Un support de seringue bleu est fixé à la bride de la seringue. Le support de seringue permet de maintenir la seringue sans chauffer le cylindre, ce qui peut causer des distributions inexactes. En outre, il maintient les pistons de petit volume qui sont sujets à la torsion pendant l’injection. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles.
Embouts de seringues série 1800
  • Aiguilles serties (N) : pour les seringues à faible volume, les aiguilles sont soudées dans le cylindre de verre de la seringue en un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
  • Types de pointe d’aiguille
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 22
    • Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26 & 22
    Spécification
    Spécification
    Non autoclavable
    Distribution de volumes de 1 μl à 500 μl
    Étanche aux gaz, aiguille fixe
    122°F
    50°F
    10°C
    2
    Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
    2 po
    1000 psig (68,9 bars)
    50°C
    2
    1/boîte
    Soudé