Learn More
Hamilton™ Adaptateur Chaney pour seringues Microliter/Gastight™ séries 700 800 7000/1700 1800
Conçus pour fonctionner avec les seringues Microliter série 700, 800, 7000 et les seringues Gastight série 1700 et 1800.
103.00€ - 185.00€
Spécification
Type de produit | Adaptateur de reproductibilité |
---|---|
Quantité | Chaque |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10281961
|
Hamilton™
14700 |
Seringues Hamilton modèle 75 et série 701 |
151.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13246949
|
Hamilton™
14725 |
Seringues Hamilton modèles 702-750, séries 7000 et 1700 |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10343213
|
Hamilton™
32146 |
Seringues Hamilton modèle 800 et série 1800 |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10015600
|
Hamilton™
14725 |
Seringues Hamilton modèles 702-750, séries 7000 et 1700 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les adaptateurs sont conçus pour fournir des injections homogènes et reproductibles et empêchent également aux pistons de se plier.
Spécification
Adaptateur de reproductibilité | |
Chaque |