Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneur automatique HPLC Gastighttrade; Spark Holland
Dotées d’une pointe de piston robuste en polytétrafluoroéthylène (PTFE) et économiquement conçues pour offrir une qualité supérieure et durable
Marque:  Hamilton™ 54659-01
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.03200kg
Code produit. 12623585
  • 130.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 05-11-2021
Description
Description
pLes tolérances strictement usinées pour des résultats reproductibles d’injection à injection et leur finition de surface en verre en baril offrent une durée de vie supérieure de la seringue./ppLa ligne de seringue Hamilton Spark Holland fonctionne avec les échantillonneurs automatiques suivants : Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas ; Varian ProStar 410, ProStar 420, ProStar 430 ; Dionex modèle 542, 540, 540MT ; Perkin Elmer série 225, FLEXAR ; Beckman Coulter 508 ; Grace / Alltech 580 ; Antec AS 100, AS 110 ; Knauer Smartline 3950 ; PLATINblue AS-1 ; KTA A 900, A 905./p
Spécification
Spécification
Aiguille non comprise
0,3 in
0,77 cm
Aiguille non comprise
239deg;F
50deg;F
Aiguille non comprise
À l’unité
Seringue pour échantillonneur automatique Gastight
0,091 in
0,23 cm
Aiguille non comprise
68,9 bar
115deg;C
1725C
10deg;C
250 micro;l
Spark Holland midas triathlon, endurance, alias, integrity, optimas, varian prostar 410, prostar 420