Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneur automatique HPLC Gastighttrade; Spark Holland
Dotées d’une pointe de piston robuste en polytétrafluoroéthylène (PTFE) et économiquement conçues pour offrir une qualité supérieure et durable
149.00€ - 189.00€
Spécification
Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique Gastight |
---|---|
Pression max. | 68,9 bar |
Température max. (impériale) | 239deg;F |
Température max. (métrique) | 115deg;C |
Température (impériale) min. | 50deg;F |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12623585
|
Hamilton™
54659-01 |
0,091 in | 0,3 in | 1725C |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12613585
|
Hamilton™
54658-01 |
0,057 in | 0,3 in | 1710C |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12695875
|
Hamilton™
54661-01 |
0,18 in | 0,35 in | 1001C |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12653585
|
Hamilton™
54662-01 |
0,18 in | 0,4 in | 1002C |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12603585
|
Hamilton™
62161-01 |
0,029 in | 0,3 in | 1702C |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12633075
|
Hamilton™
54660-01 |
0,12 in | 0,3 in | 1750C |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
pLes tolérances strictement usinées pour des résultats reproductibles d’injection à injection et leur finition de surface en verre en baril offrent une durée de vie supérieure de la seringue./ppLa ligne de seringue Hamilton Spark Holland fonctionne avec les échantillonneurs automatiques suivants : Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas ; Varian ProStar 410, ProStar 420, ProStar 430 ; Dionex modèle 542, 540, 540MT ; Perkin Elmer série 225, FLEXAR ; Beckman Coulter 508 ; Grace / Alltech 580 ; Antec AS 100, AS 110 ; Knauer Smartline 3950 ; PLATINblue AS-1 ; KTA A 900, A 905./pSpécification
Seringue pour échantillonneur automatique Gastight | |
239deg;F | |
50deg;F | |
Chaque |
68,9 bar | |
115deg;C | |
10deg;C | |
Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas, Varian Prostar 410, Prostar 420 |