Learn More
Hamilton™ Seringues pour soupapes d’injection HPLC Gastight™ Valco VISF-1
Conçues pour une utilisation avec les soupapes d’injection HPLC Valco VISF-1. Les seringues pour soupapes d’injection HPLC Hamilton Gastight Valco VISF-1 sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent une connexion étroite entre le corps de la seringue et le piston, permettant ainsi l’échantillonnage de liquides ou de gaz.
91.00€ - 150.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 9001:2008, FDA |
À utiliser avec (équipement) | Soupapes d’injection HPLC Valco VISF-1 |
Type | Seringue Gastight |
Circuit de fluide | Acier inox, verre borosilicaté, PTFE |
Code produit | Marque | Jauge | Pression max. | Modèle | Consigne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jauge | Pression max. | Modèle | Consigne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11507854
|
Hamilton™
80231 |
22 sg | 1000°psi | 1702 | Petite aiguille amovible |
91.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11517854
|
Hamilton™
80931 |
22 sg | 1000°psi | 1705 | Petite aiguille amovible |
91.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11597874
|
Hamilton™
81031 |
22 sg | 1000°psi | 1710 | Petite aiguille amovible |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11592305
|
Hamilton™
81131 |
22 sg | 500°psi | 1725 | Grande aiguille amovible |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11552425
|
Hamilton™
81331 |
22 g | 200°psi | 1001 | Grande aiguille amovible |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11532335
|
Hamilton™
81231 |
22 g | 700°psi | 1750 | Grande aiguille amovible |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11532425
|
Hamilton™
81431 |
22 g | 200°psi | 1002 | Grande aiguille amovible |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11542425
|
Hamilton™
81531 |
22 g | 200°psi | 1005 | Grande aiguille amovible |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11530052
|
Hamilton™
81631 |
22 g | 200°psi | 1010 | Grande aiguille amovible |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les seringues de cette catégorie sont des seringues Gastight des séries 1700 et 1000.
- Avec pointes de piston en PTFE qui créent une connexion étroite entre le corps de la seringue et le piston, permettant ainsi l’échantillonnage de liquides ou de gaz.
- Style de point d’aiguille arrondie : 3
- Terminaison de la seringue : aiguille amovible (RN)
- Permet aux aiguilles d’atteindre la marque de graduation “zéro” de la seringue
- Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le style de la pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées
- Permet l’utilisation d’une aiguille amovible sans augmenter le volume mort de la seringue et peut être utilisée en cas de risque d’obstruction dans l’aiguille
- Autoclavable une fois démontée
- L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Spécification
Autoclavables | |
Soupapes d’injection HPLC Valco VISF-1 | |
Acier inox, verre borosilicaté, PTFE | |
115°C | |
1/boîte | |
0,75 po | |
0,072 cm |
ISO 9001:2008, FDA | |
Seringue Gastight | |
239°F | |
3 | |
1,91 cm | |
0,0283 in |