Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à connecteur large (seringues 250 μl - 10 ml)
Les aiguilles amovibles à embase large (RN) peuvent être utilisées avec les seringues à aiguille amovible (RN) de 250 μl et plus. La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 in). Calibres, longueurs et modèles de pointe disponibles.
Marque: Hamilton™ 7779-04
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.02400kg
Description
Embouts pour seringues compatibles avec les aiguilles amovibles à grande embase
- Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le type de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26-22
- Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 26-22.
- Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-22
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Autoclavables | |
26 G | |
0,018 in | |
0,46 mm | |
Aiguille de seringue de rechange | |
Seringues amovibles (250 μl et plus) |
Acier inoxydable (embase) | |
0,01 in | |
0,26 mm | |
2 po | |
Aigu, biseauté, courbe |