Learn More
Hamilton™ Seringues étanches aux gaz Neurostrade; série 1700 avec aiguille amovible
Dans un premier temps une industrie, les Neuros distribuent avec précision 50 nl à 100 mu;l de liquide grâce à une aiguille ultra-fine protégée par un manchon conçu sur mesure. Les Neuros minimisent les dommages sur le site d’injection en augmentant la rigidité des aiguilles et en fournissant un microvolume de liquide à un emplacement exact.
Marque: Hamilton™ 65460-05
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.09200kg
Description
ulliLa rigidité des aiguilles améliore la précision du site d’insertion/liliUn minimum de lésions tissulaires réduit la variabilité de l’injection/liliRéduction de la perte d’échantillons pour économiser de l’argent et des matériaux/liliL’aiguille à jauge fine crée des sites d’injection plus petits/liliLa compatibilité avec la plupart des pompes à perfusion et des supports stéréotaxiques facilite l’intégration dans les procédés existants/li/ulSpécification
Autoclavables | |
33 G | |
0,004 in | |
0,008 in | |
0,460 mm | |
0,210 mm | |
Adaptateur Neurostrade;, deux manchons ajustables pour aiguilles (un avec butée et l’autre sans) | |
1 po | |
Gastight | |
239deg;F | |
50deg;F | |
3 | |
Chaque | |
Pointe arrondie amovible |
Verre borosilicaté, Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (piston), PTFE (pointe) | |
0,018 in | |
0,108 mm | |
0,260 in | |
6,60 mm | |
Injections animales contrôlées | |
1 po | |
0 à 20 mm | |
1000 psig (68,9 bars) | |
115deg;C | |
1701 RN | |
10deg;C | |
10 μl |