Learn More
Hamilton™ Colonnes d’échange de cations PRP™-X200
Analysez les cations inorganiques et organiques à l’aide de la détection de la conductivité ou des UV. Séparez les cations mono ou divalents, selon les conditions de phase mobile, de 20 ppb à 200 ppm.
Marque: Hamilton™ 79442
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Utilisables avec n’importe quel chromatographe d’échange d’ions ou HPLC existant pour déterminer facilement les cations dans l’air, l’eau et les sols. Les colonnes PRP-X200 présentent de nombreux avantages
Mieux que les méthodes chimiques humides
- La chromatographie d’échange d’ions permet de réduire considérablement le prétraitement des échantillons et d'améliorer la précision des résultats.
- Séparez les ions à des concentrations de 20 ppb à 20 ppm sans suppression ou élaborez des techniques de préconcentration
- Le support polymérique hautement inerte résiste aux attaques chimiques des solvants organiques et tampons aqueux (0-100 % aqueux ou organiques ; pH 1 à 13), ce qui prolonge efficacement la durée de vie de la colonne. Si les performances de la colonne se détériorent (élargissement des pics et perte de symétrie), un protocole de régénération rétablit généralement l’état d’origine de votre chromatographie.
- Séparez rapidement et facilement cinq cations monovalents en cinq minutes ou quatre cations divalents en quatre minutes
- Le conditionnement en poly(styrène-divinylbenzène) hautement inerte permet l'utilisation d'un modificateur organique. Si vous modifiez la concentration de méthanol, la résolution entre les cations peut être altérée.
- Granulométrie : 10 °m
- Quatre diamètres internes de colonne : de 2,1 à 10,0mm
- Matériaux des deux colonnes : Acier inox 316 et PEEK
- Pré-colonnes analytiques et semi-préparative / préparatives
Spécification
Colonne analytique | |
2 ml/min | |
250 mm | |
pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique | |
1 à 13 | |
5°C à 60°C | |
PRP-X200 | |
Échange d’ions | |
Acier inoxydable |
4,1 mm | |
Analyse des cations inorganiques et organiques à l’aide de la conductivité ou de la détection UV | |
5000 psi (345 bar) | |
10 μm | |
100 Å | |
L22 | |
PSDVB / acide sulfonique | |
Échange d’ions | |
Colonne HPLC |