Learn More
Hamilton™ Adaptateurs RN (adaptateurs amovibles)
Les adaptateurs fournissent une connexion aux raccords filetés, aux ensembles de tubulures, aux raccords en T et aux raccords en croix.
42.00€ - 48.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Seringue à aiguille amovible (250 μl et plus) |
---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11573144
|
Hamilton™
35080 |
Adaptateur d’embase Luer-Lok mâle |
42.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10041362
|
Hamilton™
35081 |
Adaptateur d’embase Luer Lock femelle |
48.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Seringue à aiguille amovible (250 μl et plus) |