Learn More
Hamilton™ Guide de seringue pour les seringues Microliter™ et Gastight™
Conçu pour fonctionner avec des seringues MICROLITER séries 700/7000 et des seringues GASTIGHT série 1700
114.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10130221
|
Hamilton™
14806 |
Seringues Microliter et Gastight et seringues des séries 700 et 1700 |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10606473
|
Hamilton™
14906 |
Seringues Microliter et Gastight, série 7000 et seringues de 25 à 500 μl |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Conçu pour fonctionner avec des seringues MICROLITER séries 700/7000 et des seringues GASTIGHT série 1700
Les guides de seringue sont conçus pour empêcher la flexion du piston et la butée réglable empêche d’endommager le piston.
Spécification
Guide-seringue |