missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Purificateur de gaz en acier inox Hammond™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
600 mL
Description
Purificateur de gaz
• 3 niveaux de filtration
• Tamis moléculaire 5 Å pour les impuretés chimiques
• Fritté 40 m pour éliminer les particules
• Dierite 250mL pour dessécher jusqu'à 0,005mg/l
• Raccords 1/8FNPT en inox 316
• Débit max. 300 l/h jusqu'à 7 bar
• Purificateur de gaz
• 3 niveaux de filtration
• Tamis moléculaire 5 Å pour les impuretés chimiques
• Fritté 40 m pour éliminer les particules
• Dierite 250mL pour dessécher jusqu'à 0,005mg/l
• Raccords 1/8FNPT en inox 316
• Débit max. 300 l/h jusqu'à 7 bar
• Purificateur de gaz
Spécification
Matériau | Calcium Sulfate with Cobalt Chloride |
Quantité | 500 mL |
Humidité | 25g |
Compatibilité | Purifier Removes Moisture, Oil, and Impurities From Gases Before Analysis |
Absorption d’eau | 20g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- INDICATING DRIERITE
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: calcium sulphate, cobalt chloride
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'