Learn More
RETSCH Kits pour broyage en acier durci
1786.10€ - 3105.80€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10796671
|
RETSCH
01.462.0171 |
100 mL |
2241.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10039332
|
RETSCH
01.462.0263 |
250 ml |
3105.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10212741
|
RETSCH
01.462.0170 |
50 ml |
1786.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Kit de broyage | |
Acier durci |